Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique

Fournisseur: Thermo Scientific

35622.K2
35622.K2EA 51.8 EUR InStock
35622.K2
Acide oxalique 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse solution volumétrique
Acide oxalique
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00002573


Formule: C₂H₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité