Acide lactique solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
35628.AP
35628.APEA 111 EUR InStock
35628.AP
Acide lactique solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Acide lactique
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité