Sodium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
35629.K2
35629.K2EA 35.8 EUR InStock
35629.K2
Sodium hydroxyde solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: HNaO Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 3266 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 3266
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité