Sodium hydroxyde solution standardisée 2.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35631.K2
35631.K2EA 37.9 EUR InStock
35631.K2
Sodium hydroxyde solution standardisée 2.0 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité