Sodium hydroxyde solution standardisée 10.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
35635.K2
35635.K2EA 50.4 EUR InStock
35635.K2
Sodium hydroxyde solution standardisée 10.0 N en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Density: 1.327 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: 1.327
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité