Glycérol, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
356352-1
356352-1EA 275 EUR InStock
356352-1
Glycérol, Calbiochem®
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 92,09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18.6 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité