Iode solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35636.K2
35636.K2EA 65.1 EUR InStock
35636.K2
Iode solution standardisée 0.01 N en solution aqueuse
Iode
CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011355
Formule: I₂
MW: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 184,3
Point de fusion: 114
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ONU: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité