Sodium hydroxyde 20% (p/v) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Caustic soda
35637.AP
35637.APEA 33.3 EUR InStock
35637.AP
Sodium hydroxyde 20% (p/v) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Plastique 500 mL 35637.AP
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité