Acide chlorhydrique solution standardisée 0.05 N
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35646.K2
35646.K2EA 37.8 EUR InStock
35646.K2
Acide chlorhydrique solution standardisée 0.05 N
Acide chlorhydrique
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.004 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité