Sodium thiosulfate solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
35647.K2
35647.K2EA 46.1 EUR InStock
35647.K2
Sodium thiosulfate solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Sodium thiosulfate
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003499
Formule: Na₂S₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité