Gallium (II) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
35696.03
35696.03EA 112 EUR InStock
35696.03
Gallium (II) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Gallium (II) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 24597-12-4 Molecular Formula: Ga2Cl4 Formula Weight: 281.26 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Acidic Melting Point: 164° Boiling Point: 535° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00151526
Formule: Ga₂Cl₄
Point d'ébullition: 535 °C
Point de fusion: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151526
Numéro CAS: 13498-12-9
EINECS: 246-338-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité