Plomb (II) bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
35703.14
35703.14EA 947 EUR InStock
35703.14
Plomb (II) bromure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Plomb (II) bromure
Purity: 99.999% CAS No.: 10031-22-8 Molecular Formula: Br2Pb Formula Weight: 367.01 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 6.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 373° Boiling Point: 916° Merck Reference: 14,5403 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011156
Formule: Br₂Pb
Point d'ébullition: 916 °C
Point de fusion: 373 °C
Densité: 6.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011156
Numéro CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5403
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité