Titane (IV) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ampouled under argon
35724.04
35724.04EA 168 EUR InStock
35724.04
Titane (IV) iodure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Titane (IV) iodure
Purity: 99.99% CAS No.: 7720-83-4 Molecular Formula: TiI4 Formula Weight: 555.52 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.30 Melting Point: 150° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00043077
Formule: I₄Ti
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 4.30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043077
Numéro CAS: 7720-83-4
EINECS: 231-754-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité