Lutetium standard solution, 10,000 mg/l Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
35757.AE
35757.AEEA 629 EUR InStock
35757.AE
Lutetium standard solution, 10,000 mg/l Lu in 5% nitric acid (de Lu₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lutécium
Molecular Formula: Lu2O3 in 5% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité