Organic reference standard, Alternariol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
35758-0.1MG
35758-0.1MGEA 691 EUR InStock
35758-0.1MG
Organic reference standard, Alternariol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Reconstitution: Dried down, 100 μg/ml after reconstitution with 1 ml of water.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=323bd8808799b7e447c73dbd48a315fde24ae958&vid=323bd8808799b7e447c73dbd48a315fde24ae958&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité