4-Chloroaniline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
35823-1G
35823-1GEA 28.9 EUR InStock
35823-1G
4-Chloroaniline, Supelco®
4-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007835
Numéro CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28b4b0acc22df20ff08f29bbad31eaf6dfa0666&vid=08f27d552ed80286b9aa6934cc8036673a663ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité