Crucibles, tantalum
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35892.KT
35892.KTEA 0 EUR InStock
35892.KT
Crucibles, tantalum
Creusets
These crucibles are manufactured from tantalum. Available in low form and straight wall types.
  • Melting point of 2996 °C
  • Superior strength at high temperatures
  • Excellent corrosion resistance
Tantalum exhibitis a resistance to acid attack comparable to that of glass and platinum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité