Phénol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
35952-1G
35952-1GEA 79.7 EUR InStock
35952-1G
Phénol, Supelco®
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80f31910b809334768ad738f4e219ef9987ef243&vid=2b5a8fa6b3ea7d7a468d90abf4102ae68393f63f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité