Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agent d'atténuation Mollifex™

Fournisseur: VWR Chemicals

360584XEA 80.5 EUR InStock
360584X
Agent d'atténuation Mollifex™
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
L'agent d'atténuation Mollifex™ est utilisé pour imbiber la face coupée des blocs de tissu en paraffine avant la coupe, ce qui est utile pour faciliter le processus mécanique de coupe.

  • Point d'éclair 20 °C
  • Stockage entre 15 et 30 °C

En réhydratant le tissu, Mollifex permet de le couper en douceur plutôt que de le fracturer. Ce processus réduit également les problèmes courants de coloration inégale et de perte de détails résultant d'un traitement inapproprié ou excessif de certains tissus.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité