Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Sodium carbonate 99,5-100,5 Anhydrous basis NF, multi-compendial, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

M.O.C. Category R

3606-05EA 591.96 EUR InStock
3606-05 3606-09 3606-R 3606-07
Sodium carbonate 99,5-100,5 Anhydrous basis NF, multi-compendial, J.T.Baker®
Sodium carbonate
  • GMP manufactured product


Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Point d'ébullition: 1600
Point de fusion: 854
Densité: 2.53 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ATTEINDRE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements Passes Test
Meets J.P. Chemical Specifications Passes Test
Meets B.P. Chemical Specifications ≤0.5%
Meets E.P. Chemical Specifications 99.5 - 100.5%
GMP Manufactured Product 99.5 - 100.5%
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging Passes Test
Bulk Pharmaceutical Chemical Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Water (H₂O) ≤ 0.5 %
NF - Assay (Na₂CO₃) (anhydrous basis) 99.5 - 100.5 %
EP/BP - Assay (Na₂CO₃) (dried basis) 99.5 - 100.5 %
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Identification C Passes Test
EP/BP - Identification D Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - Alkali Hydroxides and Bicarbonates Passes Test
EP/BP - Chloride (Cl) ≤ 125 ppm
EP/BP - Sulfate (SO₄) ≤ 250 ppm
EP/BP - Iron (Fe) ≤ 50 ppm
EP/BP - Loss on Drying ≤ 1.0 %
JP - Identification A Passes Test
JP - Identification B Passes Test
JP - Clarity and Color of Solution Passes Test
JP - Chloride (Cl) ≤ 0.071 %
JP - Heavy Metals (as Pb) ≤ 20 ppm
JP - Arsenic (As) ≤ 3.1 ppm
JP - Loss on Drying ≤ 0.5 %
JP - Assay (Na₂CO₃) (dried basis) 99.0 - 101.0 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..