Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Hafnocene dichloride
Packaged under argon.
36105.06
36105.06EA 248 EUR InStock
36105.06
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
CAS No.: 12116-66-4 Molecular Formula: C10H10Cl2Hf Formula Weight: 379.59 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 230-233° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001438
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
MW: 379,58 g/mol
Point de fusion: 230…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001438
Numéro CAS: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité