Paraffine cire, Point de solidification: 55 - 58 °C, en pastilles, Gurr™
Fournisseur: VWR Chemicals
361077EEA 149 EUR InStock
361077E
Paraffine cire, Point de solidification: 55 - 58 °C, en pastilles, Gurr™
Paraffine
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 8002-74-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (65 °C) Passes test
Congealing range 55 - 58 °C
Cutting/ ribboning Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité