ω,4-Dibromoacétophénone, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
361548-5
361548-5EA 306 EUR InStock
361548-5
ω,4-Dibromoacétophénone, Millipore®
ω,4-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000200
Numéro CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité