Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium ≥97.0% (par analyse argentométrique, sur substance sèche), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
36180-5G
36180-5GEA 74.7 EUR InStock
36180-5G
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium ≥97.0% (par analyse argentométrique, sur substance sèche), Fluka™
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium
Formule: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 620-45-1
EINECS: 210-640-4
Merck Index: 13,03093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay (HPLC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
melting range 124 - 127 °C
Identity (IR) complying
water (Karl Fischer) Max. 5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité