Tridemorphe, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36199-100MG
36199-100MGEA 57 EUR InStock
36199-100MG
Tridemorphe, Supelco®
Tridemorphe
Formule: C₁₉H₃₉NO
Numéro CAS: 24602-86-6
EINECS: 246-347-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0950c361ad4d54933b9939e5f7ebb7f94f9d0e24&vid=d020e642a9a9671e16c7850ff6ceb7ea8850818f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité