Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Glycolylneuraminic acid ≥98% (par CCM), Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

362000-10
362000-10EA 541 EUR InStock
362000-10
N-Glycolylneuraminic acid ≥98% (par CCM), Calbiochem®
N-Glycolylneuraminic acid
N-Glycolylneuraminic acid is formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. Humans are devoid of this compound due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that occurred after the Homo-Pan divergence.


Formule: C₁₁H₁₉NO₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057551
Numéro CAS: 1113-83-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% by TLC
Form Off-white Solid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité