Lithium tetraborate : lithium fluoride (90:10)% (p/p), Spectroflux® 120A
Fournisseur: Thermo Scientific
36222.A1
36222.A1EA 0 EUR InStock
36222.A1
Lithium tetraborate : lithium fluoride (90:10)% (p/p), Spectroflux® 120A
Lithium tetraborate : lithium fluoride
It is used in cement, steel industries and also for geo-scientists for mineralogical applications.
Hygroscopic
Incompatible with water, moisture and oxidising agents
Lithium tetraborate & lithium fluoride: 90:10 w/w%
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Slightly soluble in water
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité