Séléniure de dithallium ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Thallium(I) selenide
36296.09
36296.09EA 613 EUR InStock
36296.09
Séléniure de dithallium ≥99.9% (base métaux)
Séléniure de dithallium
Purity: 99.9% CAS No.: 15572-25-5 Molecular Formula: Tl2Se Formula Weight: 487.70 Physical Form: 10mm & Down Lump Density: 9.05 Melting Point: ca 340° Solubility: Insoluble in water, acids Merck Reference: 14,9267 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00049603
Formule: SeTl₂
MW: 487,73 g/mol
Point de fusion: ∼340 °C
Densité: 9.05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049603
Numéro CAS: 15572-25-5
EINECS: 239-627-1
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9267
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité