Baryum fluorure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36380.14
36380.14EA 188 EUR InStock
36380.14
Baryum fluorure ≥99.9% (base métaux)
Baryum fluorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7787-32-8 Molecular Formula: BaF2 Formula Weight: 175.36 Physical Form: 3-6mm Fused Lump Density: 4.83 Refractive Index: 1.4741 Odour: Odourless Melting Point: 1353° Boiling Point: 2260° Merck Reference: 14,974 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00003450
Formule: BaF₂
Point d'ébullition: 2260 °C
Point de fusion: 1353 °C
Densité: 4.83
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003450
Numéro CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,974
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité