Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 49.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36400.06
36400.06EA 882 EUR InStock
36400.06
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 49.0% ACS
Acide tétrachloroaurique (III) trihydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 16961-25-4 Molecular Formula: HAuCl4.3H2O Formula Weight: 393.83 (339.79anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: Yellow Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149904
Formule: HAuCl₄·3H₂O
Point de fusion: 30 °C
Densité: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149904
Numéro CAS: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
ONU: 3260
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité