Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Sodium tétraphénylborate 99,5 ACS

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tetraphenyl sodium borate, Sodium tetraphenylboron, Tetraphenylboron sodium salt

36430.04 36430.09 36430.18
36430.04EA 29.2 EUR InStock
36430.04 36430.09 36430.18
Sodium tétraphénylborate 99,5 ACS
Sodium tétraphénylborate
Purity: 99.5% min CAS No.: 143-66-8 Molecular Formula: C24H20BNa Formula Weight: 342.23 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White pH: 8 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3599783 Merck Reference: 14,8690 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011494


Formule: (C₆H₅)₄BNa
MW: 342.22 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011494
Numéro CAS: 143-66-8
EINECS: 205-605-5
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,8690
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..