Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydrogénocarbonate 1,9-2,1% 0.1 M dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

36486-1L
36486-1LEA 54.4 EUR InStock
36486-1L
Sodium hydrogénocarbonate 1,9-2,1% 0.1 M dans l'eau concentré d'éluant pour IC (conversion interne), Supelco®
Sodium hydrogénocarbonate


Formule: NaHCO₃
Numéro MDL: MFCD00003528
Numéro CAS: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d40cf80590612480ddc6bae81ffe7d5df440c3&vid=6ecc97d36bb4b229f6ad8497b57d6180db9a2312&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité