Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
36540.18
36540.18EA 139 EUR InStock
36540.18
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) ≥90%
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique)
Purity: 90+% CAS No.: 569-61-9 Molecular Formula: C19H17N3.HCl Formula Weight: 323.83 Physical Form: Powder Melting Point: 268-270° dec. Beilstein Reference: 4164603 MDL No.: MFCD00001657
pH indicator 1.2 (purple) to 3.0 (red)
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃
MW: 323,82 g/mol
Point de fusion: 268…270 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001657
Numéro CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité