Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36661.14
36661.14EA 199 EUR InStock
36661.14
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate ≥99.8% (base métaux)
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
Purity: 99.8% CAS No.: 103470-68-4 Molecular Formula: C24H45O6Y Formula Weight: 518.16 Physical Form: Powder
Formule: C₂₄H₄₅O₆Y
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070441
Numéro CAS: 103470-68-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité