Titane ≥99.999% (base métaux), plaque, Puratronic® 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36680.KG
36680.KGEA 823 EUR InStock
36680.KG
Titane ≥99.999% (base métaux), plaque, Puratronic® 100x100 mm (3.9x3.9 in), Thickness: 6 mm (0.2 in)
Titane
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈271g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité