Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: Stabilised with ethanol 0.5-1.0%
366927-2.5L
366927-2.5LEA 166 EUR InStock
366927-2.5L
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour HPLC, Riedel-de Haën™
Chloroforme
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Beilstein Number: 1731042
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: Does not flash
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.80 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid and chloride complying
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Free chlorine complying
Reaction against H₂SO₄ complying
Acetone, aldehydes (neßler test) complying
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 290 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.15
Absorbance at 255 nm Max. 0.15
Absorbance at 245 nm Max. 1.00
APHA Max. 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité