2,6-Xylénol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
36715-1G
36715-1GEA 32.7 EUR InStock
36715-1G
2,6-Xylénol, Supelco®
2,6-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…42 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002240
Numéro CAS: 576-26-1
EINECS: 209-400-1
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=452a9aa69a7b44bf181ca5507a1dd60fe00124c8&vid=d0d93280665675d0d1a7adbcbfb96a0e6cd1a3bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité