Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydroxyde ≥97%, billes 20-40 mesh, Qualité Réactif

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

367176-2.5KG
367176-2.5KGEA 89.3 EUR InStock
367176-2.5KG
Sodium hydroxyde ≥97%, billes 20-40 mesh, Qualité Réactif
Sodium hydroxyde
  • ≥95% for general laboratory use.


Formule: NaOH
Point d'ébullition: 1.390 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 319 °C
Densité: 2.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1823
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form beads
Assay Min. 96.5 %
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 2.5 %
Granulation complying
Particle Size 20-40 mesh
Vapor Pressure <18 mmHg ( 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité