Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Di-iso-octyl phthalate, Dioctyl phthalate, Di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP, Di(2-ethylhexyl) phthalate, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl) ester

M-Clarity™ quality level = MQ100

36735-1G
36735-1GEA 42.7 EUR InStock
36735-1G
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate, Supelco®
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate


Formule: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Point d'ébullition: 386.9 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009493
Numéro CAS: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad80ee4548ab3e1c36b4a8b643daa151acb279f&vid=d54b78761c2c6e6853cdb521cf73b7c2d729d17c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité