Dibutyle phtalate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
36736-1G
36736-1GEA 39.5 EUR InStock
36736-1G
Dibutyle phtalate, Supelco®
Dibutyle phtalate
Formule: C₁₆H₂₂O₄
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 171 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009441
Numéro CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e026f1e7de3ddc5f51b9489c3e290e1fb0d109e5&vid=858945988c65ac4ea5141ee655c73fc5386982c3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité