Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1, Specpure®

Fournisseur: Thermo Scientific

36740.AE
36740.AEEA 215 EUR InStock
36740.AE
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1, Specpure®
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
For US EPA Clean Water Act.

  • 15 Analytes

UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD02091711


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité