1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 97% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
367648-5G
367648-5GEA 109 EUR InStock
367648-5G
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 97% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 220...222 °C (lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001198
Numéro CAS: 2475-44-7
EINECS: 219-602-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88753db8487e0274f4151b0c69dbb71410a8b78c&vid=88753db8487e0274f4151b0c69dbb71410a8b78c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Purple to Very Dark Purple
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, C=0.01 G/L Ethanol 641 - 645 nm
Extinction Coefficient ≥14500
Wavelength, In Ethanol 593 - 597 nm
Purity (Titration by HClO4) 96.5 - 103.5 %
TLC Consistent with Past Lots
Solubility (Colour), c = 10 mg/ml; CH3CN Dark Blue to Very Dark Blue
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité