Nitroethane-1,1-d₂ (99% D), purum, Supelco®
Fournisseur: Merck
36766-250MG-R
36766-250MG-REA 47.4 EUR InStock
36766-250MG-R
Nitroethane-1,1-d₂ (99% D), purum, Supelco®
Nitroethane-1,1-d₂
Formule: CH₃CD₂NO₂
MW: 77,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192352
Numéro CAS: 13031-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité