Guanidium thiocyanate, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
368975-500
368975-500EA 671 EUR InStock
368975-500
Guanidium thiocyanate, Millipore®
Thiocyanate de guanidinium
Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Point de fusion: 118
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité