Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Crésol, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

36922-250MG
36922-250MGEA 46 EUR InStock
36922-250MG
o-Crésol, Supelco®
o-Crésol


Formule: C₇H₈O
Point d'ébullition: 191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…34 °C
Densité: 1.047 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002226
Numéro CAS: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a3bfaa6300442db83f3a0ccc8e249b06d6dcfab&vid=8a3bfaa6300442db83f3a0ccc8e249b06d6dcfab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité