Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'acide acétique, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

370271000
370271000.EA 55 EUR InStock
370271000.
Chlorure d'hydrogène 1 M dans l'acide acétique, AcroSeal®
Chlorure d'hydrogène


Formule: HCl
Densité: 1.092 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 M Exact strength on the certificate of analysis

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité