Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanosine-3',5'-cyclicmonophosphoric acid sodium salt ≥98% (par HPLC), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

370656-50
370656-50EA 117 EUR InStock
370656-50
Guanosine-3',5'-cyclicmonophosphoric acid sodium salt ≥98% (par HPLC), Millipore®
Guanosine-3',5'-cyclicmonophosphoric acid sodium salt
An important intracellular second messenger implicated in mediating the action of nitric oxide in many cell types. Activates protein kinase G and suppresses apoptosis in rat ovarian follicles.


Formule: C₁₀H₁₁N₅NaO₇P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038424
Numéro CAS: 40732-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) ≥98%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité