Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: ((2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl tetrahydrogen triphosphate, disodium salt, Guanosine-5'-triphosphate disodium salt, GTP disodium salt, Guanosine-5-triphosphoric aicd disodium salt
371701-250
371701-250EA 509 EUR InStock
371701-250
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MW: 567.147 g/mol
Numéro MDL: MFCD03410297
Numéro CAS: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité