Anti-G s alpha-Subunit, C-Terminal (385-394) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
371732-50
371732-50EA 934 EUR InStock
371732-50
Anti-G s alpha-Subunit, C-Terminal (385-394) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: G s alpha-Subunit, C-Terminal (385-394)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité