Sodium hydroxyde 50% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
3735-07EA 0 EUR InStock
3735-07
Sodium hydroxyde 50% (par acidimétrie), BAKER ANALYZED®, Qualité électronique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Store above 54 °F (12 °C) to avoid freezing.
Assay (NaOH) (by acidimetry) 49.5 - 51.5 %
Color (APHA) ≤10
Insoluble Matter ≤30 ppm
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.05 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.007 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤10 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤10 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤3.000 ppm
For additional information, go to www.askavantor.com. Search keywords
freezing" and product name."
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité